Key Documents
8.20031
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium sulfate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylenediammonium sulfate, 1.2-Diaminoethane sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H10N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
244-733-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
225-228 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1-4H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BNZCDZDLTIHJAC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable