Principaux documents
8.14561
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-one
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
240-837-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
pb
114 °C/19 hPa
Pf
32-35 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JFTPIEHHCQPVCS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable