Key Documents
8.14538
Sigma-Aldrich
1,2-Phenylenediamine
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene
About This Item
Formule linéaire :
1,2-(NH2)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-430-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.013 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
540 °C
Limite d'explosivité
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
257 °C/1013 hPa
Pf
99-103 °C
Température de transition
flash point 110 °C
Solubilité
54 g/L
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
530 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Clé InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Phenylenediamine for synthesis. CAS 95-54-5, chemical formula 1,2-(NH₂)₂C₆H₄.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup