Principaux documents
8.14500
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isoamyl benzoate, Benzoic acid isoamyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-334-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
6330 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
260 °C
Température de transition
flash point 89 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.988 - 0.990
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable