PHR3668
Losartan Impurity G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
losartan
Conditionnement
pkg of 30MG
Point d'ébullition
360 °C (lit.)
Pf
160-163 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Clé InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable