Principaux documents
8.14209
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
220-197-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Puissance
3362 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
149-152 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(c2ccc(cc2)O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Clé InChI
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2