Principaux documents
8.08504
Sigma-Aldrich
Pentanal
for synthesis
Synonyme(s) :
Pentanal, Valeraldehyde, Amylaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
203-784-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
36 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
205 °C
Puissance
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
4850 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-6.8 % (v/v)
Pf
-91 °C
Température de transition
flash point 7 °C
Solubilité
11.7 g/L
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=CCCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.815
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C