Key Documents
8.05966
Sigma-Aldrich
Isopropyl methyl ketone
for synthesis
Synonyme(s) :
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone, 3-Methyl-2-butanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
209-264-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
53.33 hPa ( 19.9 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
475 °C
Puissance
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5-9 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/D 1.388 - 1.389
Point d'ébullition
93-95 °C/1013 hPa
Pf
-92 °C
Température de transition
flash point -1 °C
Solubilité
8.21 g/L
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
Clé InChI
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 5.6
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F
Point d'éclair (°C)
-1 °C