Principaux documents
8.04788
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Synonyme(s) :
1-Iodopropane, Propyl iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-460-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
57 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
103 °C/1013 mbar
Pf
-98 °C
Température de transition
flash point 44 °C
Solubilité
1.1 g/L
Densité
1.75 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clé InChI
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.750
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
111.2 °F
Point d'éclair (°C)
44 °C