Principaux documents
8.04726
Sigma-Aldrich
Indole-3-carbaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Indole-3-carbaldehyde, Indol-3-aldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
207-665-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Température d'inflammation spontanée
>550 °C
Pf
195-198 °C
Température de transition
flash point 240 °C
Masse volumique apparente
200‑300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
Clé InChI
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3