Key Documents
8.03575
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
2,6-Diaminopyridine
About This Item
Formule linéaire :
2,6-(NH2)2C5H3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
205-507-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
pH
>7 ( in H2O)
Point d'ébullition
159 °C/13 hPa
Pf
115-118 °C
Température de transition
flash point 155 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
Clé InChI
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
311.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
155 °C - closed cup