Principaux documents
8.01272
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-511-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
600 °C
Puissance
480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
117 °C/20 hPa
Pf
86-91 °C
Solubilité
100 g/L
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
Clé InChI
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 86 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.50 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable