Key Documents
8.01313
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-thiazoline
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Amino-2-thiazoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
217-224-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
76-80 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
Clé InChI
REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable