Principaux documents
8.00680
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl succinate, Succinic acid diethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-612-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 55 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Puissance
8530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Point d'ébullition
215-217 °C/1013 hPa
Pf
-20 °C
Température de transition
flash point 80 °C
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup