572630
SU-5402
≥95% (HPLC), lyophilized solid, FGFR1 inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
SU5402, 3-[3-(2-Carboxyethyl)-4-methylpyrrol-2-methylidenyl]-2-indolinone
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SU5402, SU5402, CAS 215543-92-3, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of the tyrosine kinase activity of FGFR1 (IC₅₀ = 10-20 µM in the presence of 1 mM ATP).
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1c(c(c(c1)C)CCC(=O)O)\C=C2\c3c(cccc3)NC\2=O
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
Clé InChI
JNDVEAXZWJIOKB-JYRVWZFOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable