529584
PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121
The PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121, also referenced under CAS 1092788-83-4, controls the biological activity of PTK/PI 3-K/mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121, 1-Cyclopentyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, PI 3-K/mTOR Inhibitor II, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVIII, Abl Inhibitor IV, mTOR Inhibitor VII, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXXII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXX, PI 3-K Inhibitor XIII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C17H17N7/c18-15-13-14(11-7-10-5-6-19-16(10)20-8-11)23-24(12-3-1-2-4-12)17(13)22-9-21-15/h5-9,12H,1-4H2,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Clé InChI
NVRXTLZYXZNATH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable