5.08321
Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitor, Brequinar
Synonyme(s) :
Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitor, Brequinar, 6-fluoro-2-(2ʹ-fluoro-1,1ʹ-biphenyl-4-yl)-3-methyl-4-quinoline-carboxylic acid sodium salt, NSC 368390, DuP 785, NSC 368390, DuP 785, 6-fluoro-2-(2ʹ-fluoro-1,1ʹ-biphenyl-4-yl)-3-methyl-4-quinoline-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
12 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C23H15F2NO2.Na/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;/h2-12H,1H3,(H,27,28);/q;+1/p-1
Clé InChI
PZOHOALJQOFNTB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
DHODH
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Hurt, D.E., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 1610.
Schnellrath, L. et al. 2011. Int. J. Antimicrob. Agents.38, 435.
Batt, D.G., et al. 1995. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 1549.
Allison, A., et al. 1993. Transplantation Proc.25, 67.
Cramer, D. et al. 1992. Transplantation.53, 303.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable