5.06382
MPTP Hydrochloride
≥98% (TLC), solid, dopaminergic neurotoxin, Calbiochem
Synonyme(s) :
MPTP Hydrochloride, Dopaminergic neurotoxin, MPTP
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MPTP Hydrochloride,
Essai
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H]1(CCC(=CC1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
Clé InChI
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Gabriel, T. L., et al. 1999. Nature Med.5, 1403.
Zhang, X., et al. 2010. J. Proteome Res.9, 1496.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3