481412
NF-kB Activation Inhibitor IV
The NF-kB Activation Inhibitor IV, also referenced under CAS 139141-12-1, controls the biological activity of NF-kB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
NF-kB Activation Inhibitor IV, (E)-2-Fluoro-4ʹ-methoxystilbene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NF-κB Activation
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable