454454
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
≥98% (HPLC), solid, human leukocyte elastase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide, Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
Clé InChI
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Substrate for human leukocyte elastase
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable