437620
Lipopolysaccharide, E. coli J5
Mutant of E. coli O111: B4. Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes.
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<2.5% Protein
5.0-10.0% 2-keto-3-deoxyoctonate (KDO)
Solubilité
water: 1 mg/mL
Traces d'anions
phosphate (PO43-): 6.0-15.0%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Inducible nitric oxide synthase
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem.60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable