344850-M
Fumonisin B1, Fusarium moniliforme
A cell-permeable mycotoxin that inhibits sphingolipid biosynthesis in rat kidney and in liver microsomes by inhibition of sphingosine N-acyltransferase (ceramide synthase; IC₅₀ = 100 nM).
Synonyme(s) :
Fumonisin B1, Fusarium moniliforme, FB₁
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to beige
Solubilité
methanol: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,32-/m1/s1
Clé InChI
UVBUBMSSQKOIBE-ZWKVXHQASA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ceramide synthase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Riley, R.T., et al. 1994. J. Nutr. 124, 594.
Wolf, G. 1994. Nutr. Rev. 52, 246.
Merrill, A.H. Jr., et al. 1993. Adv. Lipid Res.26, 215.
Merrill, Jr., A.H., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27299.
Voss, K.A., et al. 1993. Nat. Toxins1, 222.
Wang, E., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 14486.
Harrison, L.R., et al. 1990. J. Vet. Diag. Invest. 2, 217.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable