Key Documents
300410
Millipore
Digitonine, ultrapure
CAS 11024-24-1 is a non-ionic detergent commonly used to solubilize membrane-bound proteins.
Synonyme(s) :
Digitonine, ultrapure, Digitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H92O29
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1229.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Nombre d'agrégation
60 - 70
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19?,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31-,32+,33-,34+,35-,36+,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45+,46-,47-,48+,49-,50+,51-,52-,53-,54+,55-,56+/m0/s1
Clé InChI
UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Description générale
Détergent non ionique couramment utilisé pour solubiliser les protéines liées à la membrane. Numéro d'agrégation : 60-70.
Un détergent non ionique couramment utilisé pour solubiliser les protéines liées à la membrane.
Avertissement
Toxicité : toxique (F)
Reconstitution
Après reconstitution, conserver au réfrigérateur (à 4 °C). Les solutions mères sont stables jusqu'à 1 semaine à 4 °C.
Reconstituer à 1 g/20 ml dans H₂O à ébullition. Chauffer pendant 15 min à 98 °C. Refroidir et placer au réfrigérateur (4 °C) pendant 3 h. Filtrer tout précipité éventuel.
Autres remarques
En raison de la nature dangereuse des matériaux contenus dans cet envoi, des frais d'expédition supplémentaires peuvent être appliqués à votre commande. Certaines tailles de conditionnement peuvent être exonérées des frais d'expédition supplémentaires pour matières dangereuses. Veuillez contacter notre représentant local pour en savoir plus sur ces frais.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Naotaka Tsutsumi et al.
eLife, 9 (2020-08-09)
Frizzleds (Fzd) are the primary receptors for Wnt morphogens, which are essential regulators of stem cell biology, yet the structural basis of Wnt signaling through Fzd remains poorly understood. Here we report the structure of an unliganded human Fzd5 determined
Tsung-Han Chou et al.
Cell, 182(2), 357-371 (2020-07-02)
Excitatory neurotransmission meditated by glutamate receptors including N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) is pivotal to brain development and function. NMDARs are heterotetramers composed of GluN1 and GluN2 subunits, which bind glycine and glutamate, respectively, to activate their ion channels. Despite importance in
Herlon Victor Rodrigues Silva et al.
Biopreservation and biobanking, 18(5), 415-424 (2020-08-12)
Anhydrous preservation is a promising approach for storage of living biomaterials at nonfreezing temperatures. Using the domestic cat model, the objectives of this study were to characterize changes in histology, DNA integrity, and viability of testicular tissues from adult versus
Judith Miné-Hattab et al.
eLife, 10 (2021-02-06)
In response to double strand breaks (DSB), repair proteins accumulate at damaged sites, forming membrane-less sub-compartments or foci. Here we explored the physical nature of these foci, using single molecule microscopy in living cells. Rad52, the functional homolog of BRCA2
Karl Kerns et al.
International journal of molecular sciences, 21(6) (2020-03-25)
Building on our recent discovery of the zinc signature phenomenon present in boar, bull, and human spermatozoa, we have further characterized the role of zinc ions in the spermatozoa's pathway to fertilization. In boar, the zinc signature differed between the