Key Documents
2504
Millipore
Solution de déconjugaison des anticorps ReBlot Plus Strong (forte), concentrée 10 ×
Synonyme(s) :
Western blot stripping solution, blot stripping solution
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 mL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Re-Blot
Technique(s)
western blot: suitable
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le western blotting est une technique couramment utilisée pour étudier la fonction et la localisation des protéines. En général, des échantillons de protéines sont séparés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE) et transférés sur une membrane telle qu'une membrane de nitrocellulose ou de nylon, où ils sont incubés avec des anticorps spécifiques. À la différence des technologies d'identification des acides nucléiques (southern blotting et northern blotting) qui permettent de réutiliser les membranes de transfert, les membranes de western blotting sont difficilement réutilisables.
La déshybridation et la réhybridation des membranes de western blotting présentent plusieurs avantages :
1) Préservation des échantillons onéreux ou uniquement disponibles en quantités limitées
2) Analyse d'une membrane de transfert avec plusieurs anticorps différents, par exemple des anticorps spécifiques d'un sous-type ou d'une isoforme
3) Réanalyse des résultats aberrants et confirmation avec le même anticorps ou un anticorps différent
4) Correction des erreurs d'incubation avec le mauvais anticorps
5) Économies de réactifs et gain de temps grâce à la réutilisation de la même membrane de transfert
Si des matrices d'immunoaffinité anticorps/antigène comme des conjugués immobilisés sur Sepharose ont été réutilisées plusieurs fois sans compromettre la réactivité entre l'antigène et l'anticorps, la nécessité de travailler à des pH extrêmes et d'utiliser des agents chaotropiques empêche d'appliquer ce principe à la technique de western blotting.
La solution de déconjugaison des anticorps après western blotting MILLIPORE Re-Blot Plus Strong (forte) contient des solutions spécialement formulées pour retirer rapidement et efficacement les anticorps des membranes de western blotting sans affecter significativement les protéines immobilisées.
Voici quelques-uns des avantages de la solution de déconjugaison des anticorps après western blotting Re-Blot Plus Strong (forte) :
· La solution ne contient pas de bêta-mercaptoéthanol, liquide à l'odeur nauséabonde.
· La déconjugaison des anticorps s'effectue à température ambiante. Il n'est pas nécessaire de chauffer les membranes de transfert.
· Les anticorps peuvent être déshybridés des membranes en environ 15 minutes à température ambiante.
· Les membranes de transfert peuvent être réutilisées au bout de 25 minutes.
Application
La solution de déconjugaison des anticorps après western blotting MILLIPORE Re-Blot Plus Strong (forte) est efficace pour retirer les anticorps des membranes de western blotting préalablement révélées par chimioluminescence ou à l'iode radioactif (ou d'autres isotopes). Elle n'est pas recommandée pour la déshybridation des substrats colorimétriques (tétraméthylbenzidine, diaminobenzidine, 4-chloronaphtol, etc.). En effet, il n'est pas possible de retirer efficacement les substrats qui précipitent au niveau du siège de la réaction.
La solution de déconjugaison des anticorps après western blotting MILLIPORE Re-Blot Plus Strong (forte) ne doit être utilisée qu'à des fins qualitatives tant qu'il n'a pas été confirmé, par western blotting comparatif, que la déconjugaison n'affecte pas quantitativement un antigène donné.
Ce produit est uniquement destiné à la recherche et ne saurait être utilisé à des fins de diagnostic ou in vivo.
Composants
Solution de déconjugaison des anticorps forte (concentrée 10 ×) : 2 flacons de 25 ml chacun.
Stockage et stabilité
Cette solution de déconjugaison des anticorps doit être maintenue entre 2 °C et 8 °C dès réception. Le produit reste stable pendant 3 à 6 mois à compter de la date de réception. Si la solution de déconjugaison des anticorps cristallise au stockage, il est possible de la redissoudre en la chauffant légèrement à 37 °C avant utilisation.
Remarque : Pour éviter la dégradation du réactif pendant le stockage, veiller à ce que le bouchon soit hermétiquement fermé. Éviter toute exposition prolongée à l'air.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Re-Blot is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aaron Hamvas et al.
Neonatology, 95(2), 117-124 (2008-09-09)
Genetic and developmental disruption of surfactant protein B (SP-B) expression causes neonatal respiratory distress syndrome (RDS). To assess developmental and genetic regulation of SP-B expression in vivo. To evaluate in vivo developmental regulation of SP-B, we used immunoblotting to compare
Anna Dzionek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-23)
The naproxen-degrading bacterium Bacillus thuringiensis B1(2015b) was immobilised onto loofah sponge and introduced into lab-scale trickling filters. The trickling filters constructed for this study additionally contained stabilised microflora from a functioning wastewater treatment plant to assess the behavior of introduced
Jozef Fejér et al.
Plants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-11-28)
Moringa oleifera Lam. has been considered as a multipurpose tree. The studies on it focus on its variable nutritional benefits. It is growing in many regions, but information about nutritional properties of those growing in the Caribbean is missing. The
Yi Lin Hia et al.
Acta tropica, 207, 105460-105460 (2020-04-13)
The banded krait, Bungarus fasciatus is a medically important venomous snake in Asia. The wide distribution of this species in Southeast Asia and southern China indicates potential geographical variation of the venom which may impact the clinical management of snakebite
Raquel B Gómez-Coca et al.
Food chemistry, 315, 126235-126235 (2020-02-02)
The commercialization of declared blends of olive oil and seed oil is something long approved by the European Union. There, the olive oil percentage must be at least 50% if the producer aims to advertise its presence on the front
Protocoles
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.
Afficher tout