229103
Choline Kinase-a Inhibitor, CK37
The Choline Kinase-α Inhibitor, CK37, also referenced under CAS 1001478-90-5, controls the biological activity of Choline Kinase-α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Choline Kinase-a Inhibitor, CK37, CK37, N-(3,5-dimethyl-dimethylphenyl)-2-[[5-(4-ethylphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl]acetamide, N-(3,5-dimethyl-dimethylphenyl)-2-[[5-(4-ethylphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl]acetamide, CK37
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC(C)=CC(C)=C1)CSC2=NNC(C3=CC=C(CC)C=C3)=N2
InChI
1S/C20H22N4OS/c1-4-15-5-7-16(8-6-15)19-22-20(24-23-19)26-12-18(25)21-17-10-13(2)9-14(3)11-17/h5-11H,4,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,23,24)
Clé InChI
PSJVIOBOAOSNIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable