203694
bpV(bipy)
A potent inhibitor of phosphotyrosine phosphatase (Ki = 100 nM for insulin receptor dephosphorylation).
Synonyme(s) :
bpV(bipy), Potassium Bisperoxo(bipyridine)oxovanadate (V), PTEN Inhibitor II, PTP Inhibitors XIV
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (51V-NMR)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow to orange
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
phosphotyrosine phosphatase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable