Key Documents
19-137
Sigma-Aldrich
Butyrate de sodium
For use as a histone deacetylase inhibitor.
Synonyme(s) :
Acide butyrique, sel sodique
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Le butyrate de sodium a été utilisé :
  • Pour inhiber l'histone désacétylase (HDAC) et étudier son effet sur l'expression du facteur de croissance des fibroblastes 21 (FGF21) dans le foie.
  • Pour inhiber l'activité désacétylase dans des cellules souches embryonnaires (SE) afin de déterminer si l'activité enzymatique du complexe mSin3A-HDAC est essentielle ou non à l'expression de Nanog.
  • En tant que réactif durant l'homogénéisation de tissus.
  • Comme supplément dans un tampon de dilution pour immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Actions biochimiques/physiologiques
Le butyrate de sodium est un acide gras à chaîne courte qui inhibe les histone désacétylases. Il protège les cellules neuronales dopaminergiques contre la détérioration de l'ADN et la dérégulation transcriptionnelle médiée par l'α-synucléine, peut-être en améliorant l'expression des gènes associés à la réparation de l'ADN. Il se peut que le butyrate de sodium facilite la production de protéines étrangères telles que l'érythropoïétine, l'activateur tissulaire du plasminogène, les anticorps, et l'oxyde nitrique synthase dans des cultures de cellules ovariennes de hamster chinois recombinantes (rCHO). Mais la concentration en butyrate de sodium supérieure des cultures de cellules rCHO peut aussi avoir un effet cytotoxique sur la croissance cellulaire en induisant l'apoptose. Le butyrate de sodium empêche la croissance des cellules cancéreuses en régulant à la baisse l'expression de la thiorédoxine 1 (Trx1), en stimulant la production d'espèces réactives de l'oxygène (ROS), et en inhibant la prolifération cellulaire et la migration des cellules de divers carcinomes, notamment le cancer colorectal (CRC).
Forme physique
CH3CH2CH2COONa
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
No Soo Kim et al.
Biotechnology and bioengineering, 78(2), 217-228 (2002-03-01)
Sodium butyrate (NaBu) can enhance the expression of genes controlled by some of the mammalian promoters, but it can also inhibit cell growth and induce cellular apoptosis. Thus, the beneficial effect of using a higher concentration of NaBu on a
Macrophage inflammatory protein-2: chromosomal regulation in rat small intestinal epithelial cells
Ohno, Y, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 10279-10284 (1997)
Isabel Paiva et al.
Human molecular genetics, 26(12), 2231-2246 (2017-04-04)
Alpha-synuclein (aSyn) is considered a major culprit in Parkinson's disease (PD) pathophysiology. However, the precise molecular function of the protein remains elusive. Recent evidence suggests that aSyn may play a role on transcription regulation, possibly by modulating the acetylation status
Activation of the mouse cytokeratin A (endo A) gene in teratocarcinoma F9 cells by the histone deacetylase inhibitor Trichostatin A
Miyashita, T, et al
Febs Letters, 353, 225-229 (1994)
Wenqi Wang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 4691-4704 (2020-06-18)
Sodium butyrate (NaB) is a short-chain fatty acid which is produced by bacterial fermentation of nondigestible dietary fiber and has been reported to exert anti-tumor effects in many tumors including colorectal cancer (CRC). However, the role of thioredoxin-1 (Trx-1) in