178496
Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN
The Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN, also referenced under CAS 125316-60-1, modulates Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-hydroxyphenyl)-2-naphthalene carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 39 mg/mL
ethanol: 39 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
Clé InChI
LDGIHZJOIQSHPB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Holmes, W.F., et al. 2004. J. Cell. Physiol.199, 317.
Zhao, X., and Spanjaard, R.A. 2003. J. Biomed. Sci.10, 44.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable