Principaux documents
15-115
Sigma-Aldrich
MiniPack d'anticorps AMPK Pathway Explorer
1 mg/mL, Upstate®
Synonyme(s) :
AMP-Activated Protein Kinase
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat (07-350SP, 07-363SP, 07-681SP), mouse (07-350SP), human (07-350SP, 07-363SP, 07-681SP)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase and phosphatase)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... PRKAA1(5562)
mouse ... Hsf3(245525)
Description générale
Lot d'anticorps Pathway Explorer MiniPack :
chaque lot d'anticorps Pathway Explorer MiniPack contient trois anticorps apparentés qui forment une cascade de signalisation ou une combinaison de formes totales et phosphorylées de cibles de signalisation clés. Chacun des trois anticorps représente 30 % du contenu du lot. Les versions grand format de chaque anticorps Pathway Explorer sont disponibles à la vente individuellement sous le même numéro de référence en supprimant la partie “SP” de chaque référence (p. ex. la référence 05-591SP peut être commandée sous la référence 05-591).
AMPK :
la protéine kinase activée par AMP (AMPK) est une kinase métabolique sensible au stress qui régule l'homéostasie et est une cible clé dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité. L'AMPK existe en tant que complexe hétérotrimérique qui comporte des sous-unités catalytiques alpha (62 kDa) ainsi que des sous-unités non-catalytiques bêta et gamma. La sous-unité alpha possède au moins deux isoformes (alpha 1 et alpha 2) dont la localisation subcellulaire et la dépendance à l'AMP diffèrent. L'AMPK est phosphorylée par des kinases en amont, la kinase AMPK (AMPKK) et la LKB1, ce qui entraîne son activation. La forme active de l'AMPK régule le métabolisme en phosphorylant les enzymes cinétiquement limitantes dans les voies métaboliques et en contrôlant l'expression génique. La phosphorylation de la thréonine 172 dans la boucle d'activation de la sous-unité alpha est un déterminant clé de l'activité de l'AMPK.
*Voir les versions grand format pour les références correspondantes.
Spécificité
07-681SP : AMPKα phosphorylée sur Thr172.
07-363SP : protéine kinase activée par AMP alpha 2 (AMPKα2).
07-350SP : AMPKα1
07-681SP : Réactivité croisée attendue avec la souris en raison d'une homologie de séquence à 100 %.
Réactivité croisée
Variable. Voir les fiches techniques individuelles
Immunogène
Épitope : 07-350SP et 07-363SP : interne
Application
Ce lot d'anticorps contient l'anticorps anti-AMPK α1, l'anticorps anti-AMPKα2 et l'anticorps anti-phospho-AMPKα (Thr172).
Domaine de recherche
Signalisation
Apoptose et cancer
Sous-domaine de recherche
Insuline / Signalisation énergétique
Conditionnement
Chaque fiole correspond à 30 % de la taille de la référence principale
Composants
07-350SP anti-AMPK α1 ; 60 µg
07-363SP anti-AMPKα2 ; 60 µg
07-681SP anti-phospho-AMPKα (Thr172) ; 60 µg
Qualité
07-681SP : produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats de cellules HEK293 (RIPA) privées de nutriments pendant toute une nuit et d'AMPK de foie de rat partiellement purifié.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de ce lot a permis de détecter la phospho-AMPKα dans des lysats de cellules HEK293 (RIPA) privées de nutriments pendant une nuit et d'AMPK de foie de rat partiellement purifié. Une réduction du signal a été observée après le traitement du lysat par la λ-phosphatase.
07-363SP : produit évalué en routine par immunoblotting sur une préparation de foie de rat
Analyse par western blotting :
une concentration de 1 à 2 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'AMPK α2 dans une préparation de foie de rat.
07-350SP : produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats de cellules A431 (RIPA) non stimulées.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'AMPK α1 dans des lysats de cellules A431 (RIPA) non stimulées.
Description de la cible
Env. 63 kDa ;
Forme physique
3 tubes individuels contenant des anticorps anti-AMPK α1 ; anti-AMPKα2 ; ou anti-phospho-AMPKα (Thr172)
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Pour 07-681SP, utiliser des cellules HEK293 ou de l'AMPK de foie de rat.
Pour 07-363SP, utiliser une préparation de foie de rat.
Pour 07-350SP, utiliser un lysat de cellules A431 ou un lysat de cellules HeLa traité par choc thermique.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Yiran Cui et al.
International journal of molecular sciences, 18(7) (2017-07-05)
Stroke is the second most common cause of death worldwide. A systematic description and characterization of the strokes and the effects induced in the hippocampus have not been performed so far. Here, we analysed the protein expression in the hippocampus
Nikolaos Nikolaou et al.
Metabolism: clinical and experimental, 99, 67-80 (2019-07-23)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the hepatic manifestation of metabolic syndrome. Steroid hormones and bile acids are potent regulators of hepatic carbohydrate and lipid metabolism. Steroid 5β-reductase (AKR1D1) is highly expressed in human liver where it inactivates steroid hormones
Claudia Tonini et al.
Nutrients, 13(1) (2021-01-21)
A major problem of aging is the disruption of metabolic homeostasis. This is particularly relevant in the brain where it provokes neurodegeneration. Caloric restriction is a physiologic intervention known to delay the deleterious consequences of aging in several species ranging
The influence of carbohydrate-protein co-ingestion following endurance exercise on myofibrillar and mitochondrial protein synthesis.
Leigh Breen,Andrew Philp,Oliver C Witard,Sarah R Jackman,Anna Selby,Ken Smith,Keith Baar et al.
The Journal of Physiology null
Xiaoyu Gao et al.
Infection and immunity, 86(1) (2017-10-25)
Postfermented Pu-erh tea (PE) protects against metabolic syndrome (MS), but little is known regarding its underlying mechanisms. Animal experiments were performed to determine whether the gut microbiota mediated the improvement in diet-induced MS by PE and its main active components