1.46809
Maximum Recovery Diluent
bottle volume 500 mL , filling volume
Synonyme(s) :
MRD, Peptone Saline Diluent
About This Item
Produits recommandés
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
Conditionnement
pkg of 500 mL (in 500 mL bottles with screw cap and septum (6 bottles per box))
bottle of
Technique(s)
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
500 mL
Volume du flacon
500 mL , filling volume
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable