Key Documents
1.46200
Millipore
Boîtes de contact à la gélose de trypticase-soja RT
Histidine, Tween®, Lecithin, ICR Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, single packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose CASO, Gélose de trypticase-soja avec lécithine, Tween et histidine, Gélose tryptone-soja, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja avec neutralisant, TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41106231
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; aseptically filled
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
ICR Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid
Composition
Histidine
Lecithin
Tween®
Conditionnement
single packed of 10 plates
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring (non-critical area)
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
room temp
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Les boîtes de contact à la gélose de trypticase soja + LTH - RT sont conçues pour le dénombrement des germes aérobies totaux sur les surfaces sèches décontaminées et le personnel dans les zones non critiques.
Le milieu TSA est utilisé pour cultiver et isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. La formulation contient une combinaison de caséine et de peptones de soja qui fournit l′azote organique, en particulier sous forme d′acides aminés et de peptides à chaîne longue. Le chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique et le milieu est additionné de neutralisants pour inactiver d′éventuels résidus de désinfectants, à savoir la lécithine, le polysorbate (Tween®) 80 et l′histidine, pour inactiver les résidus de désinfectant.
Application
Les boîtes de contact TSA sont conçues pour le dénombrement des germes aérobies totaux sur les surfaces sèches décontaminées et le personnel dans les zones non critiques.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators