1.46160
ReadyPlate™ Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar
for determination of Bacillus cereus in Food sample in accordance to ISO 7932 and ISO 21871, pkg of (90 mm plate (20 or per box))
Synonyme(s) :
MYP Agar, MEYP Agar
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 21871
ISO 7932
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA BAM
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
ReadyPlate™
Conditionnement
pkg of (90 mm plate (20 or per box))
pH
7.2 ( in H2O)
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Bacillus cereus
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing