Key Documents
1.08421
SAFC
Titriplex® III (Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Numéro Beilstein :
3900609
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-358-3
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le Titriplex® III (sel disodique dihydraté de l'acide [éthylènedinitrilo]tétraacétique, EDTA) est un agent chélateur courant. Parce qu'il est capable de former des complexes avec les cations métalliques divalents, il peut inhiber diverses enzymes dont l'activité dépend de ces cations. Il est largement utilisé comme antioxydant dans les préparations pharmaceutiques et les cosmétiques, et peut renforcer l'action des agents conservateurs. Son sel disodique présente une meilleure solubilité dans l'eau que sa forme de base.
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Autres remarques
Élimination de l'eau de cristallisation : 110 °C
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable