Principaux documents
1.08342
Millipore
D-(+)-Glucose monohydrate
suitable for microbiology, pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Synonyme(s) :
Dextrose, Dextrose monohydrate, Glucose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.17
Beilstein:
5250278
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
200-075-1
Nomenclature NACRES :
NA.74
Forme
solid
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
500 °C
Puissance
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
pkg of 25 kg
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
83 °C
Masse volumique apparente
630 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le D-(+)-glucose monohydraté, communément appelé glucose ou dextrose, possède plusieurs applications en microbiologie. Il sert de source de carbone dans les milieux de culture microbiologique, pour la croissance et la propagation d'un large éventail de micro-organismes. Le glucose est un sucre simple et une source d'énergie primaire pour le métabolisme des cellules bactériennes. Le glucose monohydraté peut également être utilisé comme supplément dans les milieux pour améliorer la croissance et la productivité des micro-organismes utilisés dans les procédés de fermentation, par exemple pour la fabrication d'antibiotiques, d'acides organiques et d'enzymes. Il joue un rôle important dans la croissance diauxique, phénomène par lequel les cellules bactériennes utilisent préférentiellement le glucose comme source de carbone avant d'utiliser d'autres sources d'énergie. En outre, le glucose est un constituant commun à de nombreuses formulations de milieux sélectifs et différentiels utilisés pour identifier et caractériser les micro-organismes.
Application
Le D-(+)-glucose monohydraté est couramment utilisé comme ingrédient dans de nombreux milieux de culture microbiologique pour la croissance et l'identification des bactéries, des levures et des moisissures présentes dans divers échantillons pharmaceutiques, environnementaux, alimentaires et de boissons.
Remarque sur l'analyse
Identité (spectre IR) : satisfait au test
Apparence de la solution (10 %, eau) : satisfait au test
Pouvoir rotatoire (α 20/D, 10 %, eau, calcul sur substance anhydre) : +52,5 - +53,2°
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Maltose (CLHP) : ≤ 0,2 %
Eau : 8 - 10 %
Utilisable en microbiologie : satisfait au test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Sina V Barysch et al.
Nature protocols, 5(6), 1127-1137 (2010-06-12)
Early endosomes receive material from the plasma membrane by fusion with endocytotic vesicles. This material is sorted within endosomes and directed to subdomains at which carrier vesicles bud. These vesicles are then transported toward different cellular destinations. In this article