Key Documents
1.06519
Supelco
Sodium iodide
99.99 Suprapur®
Synonyme(s) :
Sodium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
INa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-679-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 hPa ( 767 °C)
Pureté
99.99%
Puissance
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
1304 °C/1013 hPa
Pf
659 °C
Solubilité
1793 g/L
Densité
3.67 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1500‑2000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 100 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.005 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 2.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.005 ppm
Li (Lithium): ≤ 2.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 2.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 1.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable