Key Documents
1.05699
Supelco
di-Lithium tetraborate
for analysis
Synonyme(s) :
di-Lithium tetraborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
B4Li2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
234-514-3
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
930 °C
Solubilité
141.2 g/L
Densité
2.35 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
330 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
Clé InChI
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: LX0366A-2; LX0366A
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable