Key Documents
1.05413
Millipore
Gélose ROGOSA
Lactobacillus selective agar for microbiology
Synonyme(s) :
Gélose sélective pour lactobacille
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Fabricant/nom de marque
GranuCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Solubilité
74.5 g/L
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Lactobacillus spp.
Remarque sur l'analyse
Apparence (clarté) : limpide
Apparence (couleur) : jaunâtre-brune
Recouvrement sur milieu d′essai (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Lactobacillus fermentum ATCC 9338) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Lactobacillus plantarum ATCC 8014) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Bifidobacterium bifidum ATCC 11863) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d'essai (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) : ≤ 0,01 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Proteus hauseri ATCC 13315) : ≤ 0,01 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Enterococcus faecalis ATCC 11700) : ≤ 0,01 %
Incubation : 48-72 h ; 35 °C , conditions aérobies (Bifidobacterium anaérobie)
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2