Key Documents
1.04871
SAFC
Dihydrogénophosphate de potassium
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPC, NF, E 340
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phosphate de potassium monobasic, Orthophosphate monopotassique, diphosphate de potassium, phosphate de potassium monobasique, phosphate monopotassique, Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Formule linéaire :
KH2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E340
Numéro de classement CE :
231-913-4
Agence
BP
JPC
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
Forme
crystalline
solid
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
208 g/L
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'hydrogénophosphate de potassium est un ingrédient courant dans les applications pharmaceutiques et agroalimentaires. Dans l'industrie pharmaceutique, l'hydrogénophosphate de potassium est principalement utilisé comme agent tampon.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable