Principaux documents
1.02239
Millipore
Casein Peptone
Pancreatic digest of casein from bovine milk, solid form, suitable for biotechnology and microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from casein pancreatically digested, Fermtech base materials for biotechnology
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
293-428-4
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Peptone from casein pancreatically digested, free from sulfonamide antagonists, suitable for microbiology
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
solid
Solubilité
800 g/L
Masse volumique apparente
490 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Appearance: Lightly yellow to lightly brownishyellow fine powder. Characteristic, not rotten smell.
pH-value (5 %; water): 5.0 - 6.0
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 13.8 - 15.8 %
Amino nitrogen (as N): 4.7 - 6.7 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 5.0 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 6.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable