Principaux documents
1.00494
SAFC
Parteck® M 100 (mannitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
D-mannitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro E:
E421
Numéro de classement CE :
200-711-8
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Qualité
E 421
Taille des particules
(see specification)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
290-295 °C/4 hPa
Pf
164-169 °C
Solubilité
213 g/L
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pour faire face aux problèmes de formulation galénique, nous avons eu recours à des techniques d'ingénierie des particules pour mettre au point des excipients fonctionnels spécialement adaptés aux formes pharmaceutiques solides. Les produits de notre gamme Parteck® possèdent des propriétés particulaires uniques qui en font des excipients particulièrement performants pour la fabrication des comprimés, certaines technologies de délivrance de médicament ou l'amélioration de la solubilité.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
En plus de présenter une excellente compressibilité, les excipients Parteck® M assurent la stabilité du principe actif tout au long de votre procédé de fabrication et au-delà. À base de mannitol directement compressible, ils ne nécessitent pas de transformation ultérieure ni de hautes forces de compression. Leur surface spécifique exceptionnellement élevée permet une désintégration et une libération rapides, quel que soit le dosage. Ils conviennent parfaitement à la fabrication de compriméspar compression directe ou des techniques de granulation telles que la granulation par voie humide etle compactage au rouleau. Les excipients Parteck® M sont disponibles en différentes granulométries.
Caractéristiques et avantages
  • Haute compactibilité à de faibles forces de compression
  • Désintégration et dissolution rapides
  • Potentiel de dilution élevé
  • Non hygroscopique, teneur exceptionnellement faible en sucres réducteurs
  • Doses uniformes avec distribution homogène
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Articles
In recent years, mannitol has gained popularity as an excipient in solid dosage formulation due to its beneficial physicochemical properties.
In recent years, mannitol has gained popularity as an excipient in solid dosage formulation due to its beneficial physicochemical properties.
In recent years, mannitol has gained popularity as an excipient in solid dosage formulation due to its beneficial physicochemical properties.
This article describes the advantages of mannitol when used as an excipient in solid drug formulation.
Afficher tout