07-681
Anti-phospho-AMPK α (Thr172) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr172)
Informations sur le gène
human ... PRKAA1(5562)
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Serum starved HEK293 cells
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1