07-1383
Anti-CDT1 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
DNA replication factor , Double parked homolog , Double parked, Drosophila, homolog of 2 chromatin licensing and DNA replication factor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDT1(81620)
mouse ... Cdt1(67177)
rat ... Cdt1(292071)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect CDT1 in Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1