Key Documents
1.37098
SAFC
Imidazole, EMPROVE® EXPERT ACS
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
47101613
Numéro de classement CE :
206-019-2
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.003 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Pureté
≥99% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
Point d'ébullition
256 °C/1013 hPa
Pf
90 °C
Température de transition
flash point 145 °C
Solubilité
633 g/L
Masse volumique apparente
500‑600 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Notre marque SAFC® pour les procédés biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les exigences MQ-500 définies par le programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Le succès des procédés biopharmaceutiques passe par des tampons de grande qualité, car les tampons sont indispensables à presque chaque étape de la production.
Fabriquée selon des normes de contrôle rigoureuses, notre large gamme de matériaux tampons est adaptée à vos besoins. Des produits non conformes aux GMP pour les applications à faible risque aux produits conformes aux GMP de l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nous disposons de produits couvrant tous vos besoins en matière de fabrication.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup