Key Documents
05-718
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PML, clone 36,1-104
clone 36.1-104, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-MYL, Anti-PP8675, Anti-RNF71, Anti-TRIM19
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
36.1-104, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PML(5371)
Description générale
Le produit du gène de la leucémie promyélocytaire (PML) est une protéine nucléaire dotée de propriétés de suppression de la croissance, identifiée à l'origine dans le contexte de la protéine de fusion PML-RARa (récepteur de l'acide rétinoïque alpha) de la leucémie promyélocytaire aiguë. La PML se situe dans des structures nucléaires distinctes, appelées corps nucléaires, qui sont perturbées par l'expression de PML-RAR alpha.
Spécificité
Reconnaît la PML.
Immunogène
Protéine de fusion avec étiquette His-6 correspondant à la PML (protéine de la leucémie promyélocytaire)
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détectez la PML, également connue sous le nom de protéine de la leucémie promyélocytaire, avec l'anticorps anti-PML, clone 36.1-104 (anticorps monoclonal de souris), dont l'efficacité a été démontrée en ICC et WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Évaluée en routine par immunotransfert sur des lysats de cellules de fibroblastes d'embryons de souris (MEF1) dans un tampon RIPA.
Description de la cible
90-106 kDa
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine G, dans un tampon Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, NaCl 0,15 M, avec 0,05 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules MEF1
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Gerdine J Stout et al.
Cancer research, 73(6), 1844-1854 (2013-01-05)
Xeroderma pigmentosum (XP), a UV-sensitivity syndrome characterized by skin hyperpigmentation, premature aging, and increased skin cancer, is caused by defects in the nucleotide excision repair (NER) pathway. XP shares phenotypical characteristics with telomere-associated diseases like Dyskeratosis congenita and mouse models
Abrar Ahmed et al.
Scientific reports, 7, 44539-44539 (2017-03-21)
Promyelocytic Leukemia (PML) is a nuclear protein that forms sub-nuclear structures termed nuclear bodies associated with transcriptionally active genomic regions. PML is a tumour suppressor and regulator of cell differentiation. We demonstrate that PML promotes TNFα-induced transcriptional responses by promoting
SUMOylation of Tr2 orphan receptor involves Pml and fine-tunes Oct4 expression in stem cells.
Sung Wook Park, Xinli Hu, Pawan Gupta, Ya-Ping Lin, Sung Gil Ha, Li-Na Wei
Nature Structural and Molecular Biology null
Alyssa L Kennedy et al.
Cell division, 5, 16-16 (2010-06-24)
Cellular senescence is a permanent growth arrest that occurs in response to cellular stressors, such as telomere shortening or activation of oncogenes. Although the process of senescence growth arrest is somewhat conserved between mouse and human cells, there are some
SUMO-1-dependent allosteric regulation of thymine DNA glycosylase alters subnuclear localization and CBP/p300 recruitment.
Mohan, RD; Rao, A; Gagliardi, J; Tini, M
Molecular and cellular biology null