Key Documents
06-933
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-lysine
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
Acetylated Lysine Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys)
Informations sur le gène
human ... CECR2(27443)
Description générale
Dans le noyau, l'ADN est étroitement empaqueté dans des nucléosomes, ce qui crée un environnement très répressif pour les processus liés à l'ADN, tels que la transcription. L'acétylation des résidus lysine au sein des protéines est apparue comme un mécanisme important utilisé par les cellules pour surmonter cette répression. L'acétylation des protéines non histones, telles que les facteurs de transcription, et des histones semble être impliquée dans ce processus. L'acétylation peut entraîner des transitions structurelles ainsi qu'une signalisation spécifique dans des domaines de la chromatine distincts. Le rôle de l'acétylation dans la signalisation intracellulaire a été déduit de la liaison de peptides acétylés par le bromodomaine conservé. En outre, des découvertes récentes suggèrent que la reconnaissance entre un bromodomaine et une lysine acétylée peut servir de mécanisme de régulation des interactions protéine-protéine dans de nombreux processus cellulaires tels que le remodelage de la chromatine et l'activation de la transcription.
Spécificité
Protéines contenant de l'acétyl-lysine, y compris des histones, provenant de cellules traitées au butyrate de sodium ou à la trichostatine A, p53 acétylée in vitro par p300 ou PCAF, et BSA acétylée chimiquement.
Réactivité croisée à prévoir avec un large spectre d'espèces.
Immunogène
Un mélange d'antigènes acétylés chimiquement.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation : 5 μg d'un précédent lot ont permis d'immunoprécipiter la p300 recombinante acétylée in vitro.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e du précédent lot de l'anticorps détecté :
• des histones acétylées et, dans une moindre mesure, d'autres protéines dans un lysat de cellules Cos-1 traitées à la trichostatine A (5 μM) en tampon RIPA. La trichostatine A, inhibiteur des désacétylases, a été utilisée pour augmenter le taux d'histones acétylées. (Panel B).
• Protéine p53 à étiquette GST (100 ng) acétylée in vitro avec une protéine recombinante P300 ou PCAF. (Panel C).
L'anticorps anti-acétyl-lysine est un anticorps polyclonal de lapin de haute qualité pour la détection de l'acétyl-lysine et a été validé en WB et IP.
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Qualité
Évalué par western blotting sur des protéines extraites en milieu acide de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium, sur de la BSA acétylée chimiquement, sur des histones acétylées et, dans une moindre mesure, sur d'autres protéines dans un lysat de cellules Cos-1 traitées à la trichostatine A.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000-1/2 000e de cet anticorps a permis de détecter :
• des histones acétylées dans des protéines extraites en milieu acide à partir de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium (5 mM). Le butyrate de sodium, inhibiteur des désacétylases, a été utilisé pour augmenter le taux d'histones acétylées. (Panel A).
• BSA acétylée chimiquement dans une analyse par dot blot.
Description de la cible
Dépend du poids moléculaire de la protéine acétylée au niveau des résidus lysine à détecter.
Forme physique
Antisérum
Sérum d'IgG de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules HeLa et NIH/3T3 traitées au TSA, tissu d'ostéosarcome.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Identifying acetylated proteins in mitosis.
Carol Chuang,Li-Yuan Yu-Lee
Methods in Molecular Biology null
Multiple roles for acetylation in the interaction of p300 HAT with ATF-2.
Karanam, B; Wang, L; Wang, D; Liu, X; Marmorstein, R; Cotter, R; Cole, PA
Biochemistry null
Cell cycle-dependent acetylation of Rb2/p130 in NIH3T3 cells.
Schwarze, F; Meraner, J; Lechner, M; Loidl, A; Stasyk, T; Laich, A; Loidl, P
Oncogene null
Myc overexpression brings out unexpected antiapoptotic effects of miR-34a.
Sotillo, E; Laver, T; Mellert, H; Schelter, JM; Cleary, MA; McMahon, S; Thomas-Tikhonenko, A
Oncogene null
Antibodies immobilized as arrays to profile protein post-translational modifications in mammalian cells.
Ivanov, SS; Chung, AS; Yuan, ZL; Guan, YJ; Sachs, KV; Reichner, JS; Chin, YE
Molecular and Cellular Proteomics null