Principaux documents
04-820
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur à l'œstrogène α, clone 60C, monoclonal de lapin
culture supernatant, clone 60C, from rabbit
Synonyme(s) :
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, oestrogen receptor, steroid hormone receptor
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
60C, monoclonal
Espèces réactives
rat, pig, mouse, human, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
Description générale
Les récepteurs à l'œstrogène (ER) appartiennent à la famille de récepteurs nucléaires qui contient un domaine de liaison au ligand permettant de maintenir la protéine dans une conformation inactive à moins qu'elle ne soit liée à l'hormone. Deux ER sont connus, ERα, connu sous le nom classique ER, et ERβ, décrit longtemps après ERα. Le récepteur à l'œstrogène activé est une protéine qui se lie à l'ADN et est capable d'induire de nombreux changements dans l'expression des gènes. Le récepteur à l'œstrogène semble jouer un rôle important dans la croissance et le développement d'un sous-ensemble de cancers du sein liés aux hormones chez l'Homme. ERβ est exprimé dans la prostate, l'ovaire et d'autres organes reproducteurs. Bien que sa spécificité envers les stéroïdes soit très similaire à celle de l'ERα, les mécanismes moléculaires qui régulent l'activité transcriptionnelle de l'ERβ pourraient être distincts de ceux régulant l'ERα.
Spécificité
Reconnaît le récepteur à l'œstrogène α. Aucune réactivité croisée avec le récepteur à l'œstrogène β.
Une réaction croisée est envisagée avec le rat, la souris, les bovins et les porcins, en fonction de l'homologie de séquence.
Immunogène
Peptide synthétique conjugué à la KLH et correspondant aux acides aminés 13 à 32 (C-ALLHQIQGNELEPLNRPQLK) du récepteur à l'œstrogène α humain. La séquence immunisante est identique chez le rat et la souris et contient 19 acides aminés identiques sur 20 chez les bovins et les porcins.
Épitope : Région N-terminale
Application
Catégorie de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation :
4 à 10 µL d'un lot précédent de ce clone a permis d'immunoprécipiter le récepteur à l'œstrogène α à partir de 1 mg de lysat de cellules MCF-7 en tampon RIPA.
L'anticorps anti-récepteur à l'œstrogène α, clone 60C, est un anticorps dirigé contre le récepteur à l'œstrogène α et destiné à être utilisé en IP et en WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Évaluée en routine par analyse western blot.
Analyse par western blot :
Ce lot a détecté ERα à une dilution de 1/2 000 dans des lysats de cellules MCF-7 par SDS-PAGE ensuite transféré sur une membrane PVDF (Immobilon-P).
Description de la cible
66 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 05-820
Forme physique
Non purifié
Surnageant de culture dans de l'azide de sodium à 0,05 %.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Victoria L Nutsch et al.
Hormones and behavior, 96, 4-12 (2017-09-09)
Testosterone is the main circulating steroid hormone in males, and acts to facilitate sexual behavior via both reduction to dihydrotestosterone (DHT) and aromatization to estradiol. The mPOA is a key site involved in mediating actions of androgens and estrogens in
Defining estrogenic mechanisms of bisphenol A analogs through high throughput microscopy-based contextual assays.
Stossi, F; Bolt, MJ; Ashcroft, FJ; Lamerdin, JE; Melnick, JS; Powell, RT; Dandekar et al.
Chemistry & Biology null
Florent Morfoisse et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(6), 1346-1357 (2018-04-14)
Estrogens exert beneficial effect on the blood vascular system. However, their role on the lymphatic system has been poorly investigated. We studied the protective effect of the 17β estradiol-the most potent endogenous estrogen-in lymphedema-a lymphatic dysfunction, which results in a
Coralie Poulard et al.
EMBO molecular medicine, 4(11), 1200-1213 (2012-10-16)
Oestrogen receptors can mediate rapid activation of cytoplasmic signalling cascades by recruiting Src and PI3K. However, the involvement of this pathway in breast cancer remains poorly defined. We have previously shown that methylation of ERα is required for the formation
Coactivators enable glucocorticoid receptor recruitment to fine-tune estrogen receptor transcriptional responses.
Bolt, MJ; Stossi, F; Newberg, JY; Orjalo, A; Johansson, HE; Mancini, MA
Nucleic Acids Research null