Principaux documents
01-106
Sigma-Aldrich
Protéine FGF basique/FGF-2 humaine recombinante
The FGF-2 / basic FGF Protein, Human recombinant is available in a 25 µg format.
Synonyme(s) :
FGF-2 humain, Facteur de croissance de base des fibroblastes
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Origine du produit : ADN recombinant exprimé dans une levure (S. cerevisiae).
Application
La protéine FGF basique/FGF-2 humaine recombinante est proposée dans un format de 25 µg.
Qualité
Produit évalué en routine avec un test d'activité biologique. Des cultures de cellules endothéliales de cœur de fœtus bovin (FBHE) cultivées pendant cinq jours dans du milieu RD contenant du sérum de veau fœtal, de l'héparine et la protéine FGF-2 ont donné davantage de cellules que des cultures de cellules FBHE cultivées dans le même milieu dépourvu de FGF-2.
Forme physique
Chromatographie sur héparine-Sepharose
En solution dans du PBS à pH 7,4 contenant 0,5 % de BSA et 0,1 % de CHAPS.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
In vitro assays for neural stem cell differentiation.
Marcel M Daadi
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 198, 149-155 (2002-04-16)
L J Chew et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 17(1), 227-240 (1997-01-01)
We analyzed the effects of two growth factors that regulate oligodendrocyte progenitor (O-2A) development on the expression of glutamate receptor (GluR) subunits in cortical O-2A cells. In the absence of growth factors, GluR1 was the AMPA subunit mRNA expressed at
J A Abraham et al.
The EMBO journal, 5(10), 2523-2528 (1986-10-01)
Clones encoding the angiogenic endothelial cell mitogen, basic fibroblast growth factor (FGF), have been isolated from human cDNA libraries made from kidney, fetal heart, fetal liver, term placenta, and a breast carcinoma. Basic FGF cDNA clones are present in these
E Meuillet et al.
Glia, 17(3), 206-216 (1996-07-01)
Polypeptide growth factors and membrane-bound gangliosides are involved in cell signaling, including that observed in cells of neural origin. To analyze possible interactions between these two systems, we investigated the modulation of short- and long-term responses to basic fibroblast and
G Keller et al.
Molecular and cellular biology, 13(1), 473-486 (1993-01-01)
We report that embryonic stem cells efficiently undergo differentiation in vitro to mesoderm and hematopoietic cells and that this in vitro system recapitulates days 6.5 to 7.5 of mouse hematopoietic development. Embryonic stem cells differentiated as embryoid bodies (EBs) develop