I-507
Immunosuppressants CRM in Human Whole Blood (K2EDTA) solution
50-2000 ng/mL (Human Whole Blood (K2EDTA)), certified reference material, vial of 3 mL, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
Cyclosporin A, 2000 ng/mL
Everolimus, 50 ng/mL
Sirolimus, 50 ng/mL
Tacrolimus, 50 ng/mL
Conditionnement
vial of 3 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
50-2000 ng/mL (Human Whole Blood (K2EDTA))
Format
multi-component solution
Température de stockage
−70°C
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable