900404P
Avanti
pacFA Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 900404P, powder
Synonyme(s) :
N-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (900404P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 900404P
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C33H59N3O3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-25-31(38)30(29-37)34-32(39)26-22-19-16-17-20-24-28-33(35-36-33)27-23-6-4-2/h2,21,25,30-31,37-38H,3,5-20,22-24,26-29H2,1H3,(H,34,39)/b25-21+/t30-,31+/m0/s1
Clé InChI
KDXDYUWVHUNMOG-MTADNARYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3