900300M
Avanti
C32:6 fatty acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 900300M, methylene chloride solution
Synonyme(s) :
14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontahexaenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
methylene chloride solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (900300M-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 900300M
Concentration
1 mg/mL (900300M-1mg)
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC
InChI
1S/C32H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32(33)34/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-31H2,1H3,(H,33,34)
Clé InChI
HIKGLCYKBLODNY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2